4-Bromo-3-methoxyphenylene-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-3-methoxybenzene-1,2-diamine
OR400692-1G OR400692-250MG
APOSOR400692-1GEA 862 CHF
APOSOR400692-1G APOSOR400692-250MG
4-Bromo-3-methoxyphenylene-1,2-diamine
4-Bromo-3-methoxyphenylene-1,2-diamine
Formel: C₇H₉BrN₂O
MW: 217,063 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24643738
CAS-Nummer: 1162696-92-5