3-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR400678-1G OR400678-250MG OR400678-5G
APOSOR400678-1GEA 567 CHF
APOSOR400678-1G APOSOR400678-250MG APOSOR400678-5G
3-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
3-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₃BrClNO₄S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16679614
CAS-Nummer: 1211517-87-1