4-Bromo-3-methylbenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methylbenzene
OR400670-1G OR400670-25G OR400670-5G
APOSOR400670-1GEA 61 CHF
APOSOR400670-1G APOSOR400670-25G APOSOR400670-5G
4-Bromo-3-methylbenzyl bromide
4-Bromo-3-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₈Br₂
MW: 263,957 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09909629
CAS-Nummer: 27561-51-9
UN: 3261
ADR: 8,III