2-Bromo-3-chloroiodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400668-250MG OR400668-1G
APOSOR400668-250MGEA 26.2 CHF
APOSOR400668-250MG APOSOR400668-1G
2-Bromo-3-chloroiodobenzene 95%
Formel: C₆H₃BrClI
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28397823
CAS-Nummer: 1369793-66-7