3'-Bromo-5'-methylacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanone
OR400653-1G
OR400653-5G
APOSOR400653-1GEA
172
CHF
APOSOR400653-1G
APOSOR400653-5G
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
Formel:
C₉H₉BrO MW: 213,071 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18905445 CAS-Nummer: 1379325-64-0 |