5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400648-1G
OR400648-250MG
APOSOR400648-1GEA
1450
CHF
APOSOR400648-1G
APOSOR400648-250MG
5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
Formel:
C₈H₃BrClNO₃ MW: 276,471 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11899542 CAS-Nummer: 1006619-82-4 |