4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400639-1G
OR400639-250MG
APOSOR400639-1GEA
488
CHF
APOSOR400639-1G
APOSOR400639-250MG
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol 95%
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol
Formel:
C₈H₉IO₂ MW: 264,06 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09909621 CAS-Nummer: 244257-61-2 |