2-Bromo-3-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400621-1G OR400621-5G OR400621-250MG
APOSOR400621-1GEA 159 CHF
APOSOR400621-1G APOSOR400621-5G APOSOR400621-250MG
2-Bromo-3-nitroaniline
2-Bromo-3-nitroaniline
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12923157
CAS-Nummer: 35757-20-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III