5-Cyano-2-hydroxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400616-100MG OR400616-1G OR400616-250MG
APOSOR400616-100MGEA 186 CHF
APOSOR400616-100MG APOSOR400616-1G APOSOR400616-250MG
5-Cyano-2-hydroxybenzoic acid
5-Cyano-2-hydroxybenzoic acid
Formel: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16999178
CAS-Nummer: 10435-57-1