5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-nitrobenzene
OR400606-1G OR400606-250MG OR400606-5G
APOSOR400606-1GEA 97.5 CHF
APOSOR400606-1G APOSOR400606-250MG APOSOR400606-5G
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂NO₂
MW: 294,928 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11848689
CAS-Nummer: 35287-42-4
UN: 3261
ADR: 8,III