4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400604-1G
OR400604-250MG
APOSOR400604-1GEA
1200
CHF
APOSOR400604-1G
APOSOR400604-250MG
4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide 95%
4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide
Formel:
C₈H₈BrIO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18905029 CAS-Nummer: 1379341-45-3 |