2-Amino-4-bromo-6-iodophenol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400598-1G OR400598-250MG OR400598-5G
APOSOR400598-1GEA 836 CHF
APOSOR400598-1G APOSOR400598-250MG APOSOR400598-5G
2-Amino-4-bromo-6-iodophenol, tech
2-Amino-4-bromo-6-iodophenol
Formel: C₆H₅BrINO
MW: 313,918 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28397815
CAS-Nummer: 855836-12-3