5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400545-1G OR400545-250MG
APOSOR400545-1GEA 680 CHF
APOSOR400545-1G APOSOR400545-250MG
5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline 97%
5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline
Formel: C₇H₇BrINO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28348436
CAS-Nummer: 1361021-26-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III