2-Bromo-5-iodo-4-nitroanisole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400544-1G
OR400544-250MG
OR400544-5G
APOSOR400544-1GEA
568
CHF
APOSOR400544-1G
APOSOR400544-250MG
APOSOR400544-5G
2-Bromo-5-iodo-4-nitroanisole 95%
2-Bromo-5-iodo-4-nitroanisole
Formel:
C₇H₅BrINO₃ MW: 357,928 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28348435 CAS-Nummer: 1361021-39-7 |