4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400540-1G OR400540-5G
APOSOR400540-1GEA 110 CHF
APOSOR400540-1G APOSOR400540-5G
4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline
Formel: C₇H₇BrN₂O₃
MW: 247.046 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13659425
CAS-Nummer: 173312-36-2