2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400520-1G
OR400520-250MG
OR400520-5G
APOSOR400520-1GEA
69.6
CHF
APOSOR400520-1G
APOSOR400520-250MG
APOSOR400520-5G
2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅Br₂NO₂ MW: 294,928 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18390263 CAS-Nummer: 82617-49-0 UN: 1759 ADR: 8,III |