2-Bromo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400519-1G
OR400519-250MG
OR400519-5G
APOSOR400519-1GEA
337
CHF
APOSOR400519-1G
APOSOR400519-250MG
APOSOR400519-5G
2-Bromo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-3-nitrobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆BrNO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18392283 CAS-Nummer: 90407-20-8 |