Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR400509-1G OR400509-250MG
APOSOR400509-1GEA 393 CHF
APOSOR400509-1G APOSOR400509-250MG
Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrNO₂S
MW: 286,145 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28348430
CAS-Nummer: 1980045-04-2