Methyl 3-amino-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR400500-1G
OR400500-250MG
APOSOR400500-1GEA
436
CHF
APOSOR400500-1G
APOSOR400500-250MG
Methyl 3-amino-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈BrNO₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28348425 CAS-Nummer: 1236150-66-5 |