4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400470-1G OR400470-250MG
APOSOR400470-1GEA 529 CHF
APOSOR400470-1G APOSOR400470-250MG
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₈H₉NO₄
Melting Pt: 79…82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05148477
CAS-Nummer: 22996-23-2