6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400466-250MG
OR400466-1G
APOSOR400466-250MGEA
69.6
CHF
APOSOR400466-250MG
APOSOR400466-1G
6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid 97%
6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid
Formel:
C₇H₅BrClNO₂ MW: 250,477 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06409110 CAS-Nummer: 3030-19-1 |