3-Bromo-5-methoxybenzene-1,2-diamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400424-1G OR400424-250MG OR400424-5G
APOSOR400424-1GEA 307 CHF
APOSOR400424-1G APOSOR400424-250MG APOSOR400424-5G
3-Bromo-5-methoxybenzene-1,2-diamine 95%
3-Bromo-5-methoxybenzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₉BrN₂O
MW: 217,063 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15144648
CAS-Nummer: 98546-54-4