2-Bromo-4-cyanobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400423-1G
OR400423-250MG
OR400423-5G
APOSOR400423-1GEA
262
CHF
APOSOR400423-1G
APOSOR400423-250MG
APOSOR400423-5G
2-Bromo-4-cyanobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-cyanobenzoic acid
Formel:
C₈H₄BrNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11847003 CAS-Nummer: 956218-04-5 |