4-Cyano-2-methoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400419-1G
APOSOR400419-1GEA
122
CHF
APOSOR400419-1G
4-Cyano-2-methoxybenzoic acid
4-Cyano-2-methoxybenzoic acid
Formel:
C₉H₇NO₃ MW: 177,157 g/mol Melting Pt: 178…180 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11520909 CAS-Nummer: 89469-52-3 |