Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR400400-1G
OR400400-5G
APOSOR400400-1GEA
168
CHF
APOSOR400400-1G
APOSOR400400-5G
Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Formel:
C₉H₈N₂O₂ MW: 176,172 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20690800 CAS-Nummer: 159847-83-3 |