4-Bromo-5-chlorobenzene-1,2-diamine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400388-250MG OR400388-1G
APOSOR400388-250MGEA 54.1 CHF
APOSOR400388-250MG APOSOR400388-1G
4-Bromo-5-chlorobenzene-1,2-diamine 99%
4-Bromo-5-chlorobenzene-1,2-diamine
Formel: C₆H₆BrClN₂
MW: 221,482 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16987754
CAS-Nummer: 75293-95-7
UN: 3259
ADR: 8,III