3-Bromo-4-chlorobenzene-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400385-250MG
OR400385-1G
APOSOR400385-250MGEA
346
CHF
APOSOR400385-250MG
APOSOR400385-1G
3-Bromo-4-chlorobenzene-1,2-diamine
3-Bromo-4-chlorobenzene-1,2-diamine
Formel:
C₆H₆BrClN₂ MW: 221,482 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28154807 CAS-Nummer: 1823624-85-6 |