4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400381-1G OR400381-250MG
APOSOR400381-1GEA 1150 CHF
APOSOR400381-1G APOSOR400381-250MG
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,477 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22558142
CAS-Nummer: 1360902-51-7