3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Chloro-5-methoxyphenyl)methanol, 3-Chloro-5-(hydroxymethyl)anisole
OR400318-1G OR400318-250MG
APOSOR400318-1GEA 209 CHF
APOSOR400318-1G APOSOR400318-250MG
3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₉ClO₂
MW: 172,609 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (0.2 mm Hg)
Melting Pt: 37…38 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08234652
CAS-Nummer: 82477-68-7