2-Bromo-5-cyanobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400316-100MG OR400316-1G OR400316-250MG
APOSOR400316-100MGEA 52.2 CHF
APOSOR400316-100MG APOSOR400316-1G APOSOR400316-250MG
2-Bromo-5-cyanobenzoic acid
2-Bromo-5-cyanobenzoic acid
Formel: C₈H₄BrNO₂
Melting Pt: 183…185 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11847005
CAS-Nummer: 845616-12-8