4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Carboxy-2-iodobenzyl bromide, α-Bromo-3-iodo-p-toluic acid
OR400311-250MG OR400311-5G OR400311-1G
APOSOR400311-250MGEA 135 CHF
APOSOR400311-250MG APOSOR400311-5G APOSOR400311-1G
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoic acid
Formel: C₈H₆BrIO₂
MW: 340.941 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22491786
CAS-Nummer: 496944-09-3