Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400309-1G OR400309-5G OR400309-250MG
APOSOR400309-1GEA 90.5 CHF
APOSOR400309-1G APOSOR400309-5G APOSOR400309-250MG
Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate 99%
Methyl 2-(bromomethyl)-4-nitrobenzoate
Formel: C₉H₈BrNO₄
MW: 274,068 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11505948
CAS-Nummer: 133446-99-8
UN: 3261
ADR: 8,III