3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400242-250MG OR400242-1G OR400242-5G
APOSOR400242-250MGEA 34.8 CHF
APOSOR400242-250MG APOSOR400242-1G APOSOR400242-5G
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid 97%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₂Si
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28040529
CAS-Nummer: 16116-82-8