3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Formylphenyl methyl sulphone
OR40021-1G OR40021-5G OR40021-250MG
APOSOR40021-1GEA 52.2 CHF
APOSOR40021-1G APOSOR40021-5G APOSOR40021-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₈O₃S
MW: 184.212 g/mol
Melting Pt: 88.7…89 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11052329
CAS-Nummer: 43114-43-8