2-Amino-4-iodophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Hydroxy-5-iodoaniline
OR400203-1G OR400203-250MG OR400203-5G
APOSOR400203-1GEA 195 CHF
APOSOR400203-1G APOSOR400203-250MG APOSOR400203-5G
2-Amino-4-iodophenol 95%
2-Amino-4-iodophenol
Formel: C₆H₆INO
MW: 235,022 g/mol
Melting Pt: 139 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14705890
CAS-Nummer: 99969-17-2