4-Bromo-5-methyl-2-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR400198-1G
APOSOR400198-1GEA 163 CHF
APOSOR400198-1G
4-Bromo-5-methyl-2-nitrophenol
4-Bromo-5-methyl-2-nitrophenol
Formel: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,031 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12923347
CAS-Nummer: 182500-28-3