3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400195-1G
OR400195-250MG
OR400195-5G
APOSOR400195-1GEA
76.6
CHF
APOSOR400195-1G
APOSOR400195-250MG
APOSOR400195-5G
3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
Formel:
C₈H₉BrO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18204791 CAS-Nummer: 648439-19-4 |