2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400186-1G OR400186-250MG OR400186-5G
APOSOR400186-1GEA 389 CHF
APOSOR400186-1G APOSOR400186-250MG APOSOR400186-5G
2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClIO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12024988
CAS-Nummer: 256925-54-9