4-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400178-1G OR400178-5G OR400178-10G
APOSOR400178-1GEA 64.5 CHF
APOSOR400178-1G APOSOR400178-5G APOSOR400178-10G
4-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 98%
4-Bromo-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11846303
CAS-Nummer: 43192-34-3