2-(Bromomethyl)phenyl acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400175-1G OR400175-500MG OR400175-5G
APOSOR400175-1GEA 383 CHF
APOSOR400175-1G APOSOR400175-500MG APOSOR400175-5G
2-(Bromomethyl)phenyl acetate
2-(Bromomethyl)phenyl acetate
Formel: C₉H₉BrO₂
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD20487652
CAS-Nummer: 704-65-4
UN: 3265
ADR: 8,III