2-Chloro-6-methoxyaniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR400164-1G
OR400164-5G
APOSOR400164-1GEA
66.2
CHF
APOSOR400164-1G
APOSOR400164-5G
2-Chloro-6-methoxyaniline
2-Chloro-6-methoxyaniline
Formel:
C₇H₈ClNO MW: 157,598 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14455911 CAS-Nummer: 158966-62-2 |