2-Iodo-6-methoxybenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400161-1G
OR400161-250MG
OR400161-5G
APOSOR400161-1GEA
166
CHF
APOSOR400161-1G
APOSOR400161-250MG
APOSOR400161-5G
2-Iodo-6-methoxybenzonitrile
2-Iodo-6-methoxybenzonitrile
Formel:
C₈H₆INO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18905184 CAS-Nummer: 66195-38-8 |