3-Chloro-2-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400158-1G OR400158-5G
APOSOR400158-1GEA 126 CHF
APOSOR400158-1G APOSOR400158-5G
3-Chloro-2-nitrophenol
3-Chloro-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,554 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08703192
CAS-Nummer: 17802-02-7