2-Iodophenacyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR400132-1G
OR400132-250MG
OR400132-5G
APOSOR400132-1GEA
613
CHF
APOSOR400132-1G
APOSOR400132-250MG
APOSOR400132-5G
2-Iodophenacyl bromide 95%
2-Iodophenacyl bromide
Formel:
C₈H₆BrIO MW: 324,941 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13194409 CAS-Nummer: 113258-84-7 |