2-Bromo-6-iodobenzyl bromide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400121-250MG
OR400121-1G
OR400121-5G
APOSOR400121-250MGEA
26.2
CHF
APOSOR400121-250MG
APOSOR400121-1G
APOSOR400121-5G
2-Bromo-6-iodobenzyl bromide 95+%
2-Bromo-6-iodobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅Br₂I MW: 375,827 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18391668 CAS-Nummer: 1261498-12-7 UN: 3261 ADR: 8,III |