2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400119-250MG
OR400119-1G
APOSOR400119-250MGEA
262
CHF
APOSOR400119-250MG
APOSOR400119-1G
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆BrIO MW: 312,93 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11520412 CAS-Nummer: 1261850-41-2 |