Methyl 5-bromo-2-methoxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400107-25G OR400107-5G
APOSOR400107-25GEA 236 CHF
APOSOR400107-25G APOSOR400107-5G
Methyl 5-bromo-2-methoxybenzoate
Methyl 5-bromo-2-methoxybenzoate
Formel: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203656
CAS-Nummer: 7120-41-4