2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-chlorobenzene
OR400096-1G OR400096-5G OR400096-250MG
APOSOR400096-1GEA 209 CHF
APOSOR400096-1G APOSOR400096-5G APOSOR400096-250MG
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide 98%
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂Cl
MW: 284,376 g/mol
Melting Pt: 32.9…33.4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18390316
CAS-Nummer: 220453-60-1
UN: 3261
ADR: 8,III