2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400092-1G OR400092-250MG
APOSOR400092-1GEA 940 CHF
APOSOR400092-1G APOSOR400092-250MG
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide 95%
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₈Br₂O
Melting Pt: 60…61 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18390184
CAS-Nummer: 128828-86-4
UN: 3261
ADR: 8,III