3-Bromo-2-iodophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400091-1G OR400091-250MG
APOSOR400091-1GEA 69.6 CHF
APOSOR400091-1G APOSOR400091-250MG
3-Bromo-2-iodophenol
3-Bromo-2-iodophenol
Formel: C₆H₄BrIO
MW: 298,904 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08166320
CAS-Nummer: 855836-52-1